Learn More
Tetramethylgermanium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7023409
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 865-52-1 | C4H12Ge | 132.77 g/mol
Employed as a Chemical Vapor Deposition (CVD) precursor to germanium oxide thin films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als CVD-Vorstufe (Chemical Vapor Deposition) für Germaniumoxid-Dünnfilme eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und bewahren Sie ihn unter kühlen und trockenen Bedingungen an einem gut belüfteten Ort auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 865-52-1
Summenformel C4H12Ge
Molekulargewicht (g/mol) 132.77
MDL-Nummer MFCD00014843
InChI-Schlüssel ZRLCXMPFXYVHGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylgermanium, germanium, tetramethyl, germane, tetramethyl, tetramethyl germane, tetramethyl germanium, acmc-1bk8h, germanium tetramethyl, ch3 4ge, 4-04-00-04282 beilstein handbook reference
PubChem CID 70079
IUPAC-Name Tetramethylgermanium
SMILES C[Ge](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylgermanium
Schmelzpunkt -88°C
Dichte 0.975
Siedepunkt 42°C to 44°C
Flammpunkt −37°C (−35°F)
Brechungsindex 1.389
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 132.73
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethylgermanium
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetramethylgermanium