Learn More
Tetramethylsilan, NMR-Qualität, +99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetramethylsilane |
Namenshinweis | 99.9+% |
Schmelzpunkt | -99.0°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.6400g/mL |
Siedepunkt | 26.0°C to 28.0°C |
Flammpunkt | −27°C |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | Si(CH3)4 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.