Learn More
Tetraphenyltin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 11385249
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 595-90-4
Summenformel C24H20Sn
Molekulargewicht (g/mol) 427.13
MDL-Nummer MFCD00003006
InChI-Schlüssel CRHIAMBJMSSNNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraphenyltin, stannane, tetraphenyl, tetraphenyl tin, ccris 6326, tin, tetraphenyl-,, stannane,tetraphenyl, acmc-209mem
PubChem CID 61146
IUPAC-Name tetraphenylstannane
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Sn](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraphenyltin
Schmelzpunkt 224°C to 227°C
Siedepunkt >420°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Characteristic
Menge 50 g
UN-Nummer UN3146
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 427.11
Reinheit (%) 97%