Learn More
Texwipe™ Sterile Polystyrol-Tupfer
Texwipe’s Sterile Spun Polyester Swabs are constructed using 100% USP-grade polyester, securely bonded to the wooden or polystyrene handle by a water-based adhesive.
Marke: Texwipe™ STX763
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
6,1 in. | |
155 mm | |
0,22 in. | |
Polystyrol | |
Polystyrol | |
Schaumstoff |
Tupfer | |
Gesponnenes Polyester in medizinischer Qualität | |
5,8 mm | |
Wasser-basiert | |
Großer Kopf |