Learn More
Thallium(I)-sulfat, 99,5 % min. (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11323918
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 7446-18-6 | O4STl2 | 504.816 g/mol
Thallium(I)-sulfat wird als Vorstufe zu Thallium(I)-sulfid verwendet, das eine hohe elektrische Leitfähigkeit aufweist, wenn es Infrarotlicht ausgesetzt wird. Es wird weiter in Photozellen verwendet. Es wird auch mit Selen und Arsen gemischt, um Gläser mit niedrigem Schmelzpunkt zu produzieren.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-18-6
Summenformel O4STl2
Molekulargewicht (g/mol) 504.816
MDL-Nummer MFCD00011278
InChI-Schlüssel YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L
Synonym thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt
PubChem CID 24833
ChEBI CHEBI:81836
IUPAC-Name Thallium(1+); Sulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+]
Spezifikation
Siedepunkt (decomposition)
Chemischer Name oder Material Thallium(I) sulfate
Schmelzpunkt 632°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% min (metals basis)
Formelmasse 504.8
Dichte 6.77