Learn More
Epredia™ Shandon™ Tissue-Loc™ Gewebekassetten IV
Kompatibel mit Epredia™ Shandon MicroWriter™ und PrintMate™ Kassettenetiketten
Marke:  Epredia™ 41728
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12530087
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Einwegprodukt
  • Halten Gewebeproben während der Einbettung, Verarbeitung
  • Poren: Kleine Schlitze
  • Lieferung in einem Karton mit 250 Kassetten und abbrechbaren Deckeln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kleine Schlitze
Aufklappbar
Lila