Learn More
Hanna Instruments™ Roller surface K-type thermocouple probe with stainless steel tube
Marke:  Hanna Instruments™ HI766PA
Artikelnummer. 10010914
  • 249.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
Interchangeable K type stainless steel 280mm x 100mm diameter 320°C max roller surface Hanna