Learn More
Ebro Electronic™ Thermoelement-OberflächenFühler
Allzweck-Oberflächenfühler, Oberflächentemperaturmessung von Motoren, Turbinen, Pumpen, Gussteilen, Formen, Heizrohren, Heizplatten, Spritzguss, Heizkesseln, Verbrennungsanlagen usw.
528.00 € - 851.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RoHS Directive 2011/65/EU |
---|---|
Einwegprodukt | Single-use |
Länge (metrisch) | 300 mm |
Material | Metal |
Zur Verwendung mit (Geräte) | TFN 520 |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11753489
|
Ebro Electronic™
1341-0639 |
-50°C to +200°C |
851.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10636711
|
Ebro Electronic™
1341-0710 |
-50°bis +500 °C |
528.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Spezifikation
RoHS Directive 2011/65/EU | |
300 mm | |
TFN 520 |
Single-use | |
Metal |