missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimble Chase™ Gewinde-Schraubglas 20 ml, mit Verschluss (VE=100Stck)
Marke: Kimble Chase™ C40502700C0C2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung

Spezifikation
20 mL | |
1Each | |
40 mm | |
Threaded Screw Top Jar |
Je 1 | |
1Each | |
40 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction