Learn More
Thulium, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Tm 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013824.AD
Menge | 50 mL |
---|
Descripción
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Identificadores de productos químicos
MFCD00011281 |
Especificaciones
Thulium plasma standard solution | |
Flüssig | |
MFCD00011281 | |
50 mL |
Tm 1000μg/mL | |
Tm2O3 in 5% HNO3 | |
UN3264 | |
Specpure™ |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.