Learn More
Thulium, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Tm 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 013824.AD
Menge 50 mL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11361369
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Descripción
Descripción
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Identificadores de productos químicos
MFCD00011281
Especificaciones
Thulium plasma standard solution
Flüssig
MFCD00011281
50 mL
Tm 1000μg/mL
Tm2O3 in 5% HNO3
UN3264
Specpure™
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado