Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymolphthalein, Indikator, rein
Catalog No. 10328603 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
CAS: 125-20-2 | C28H30O4 | 430.544 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 125-20-2
Summenformel C28H30O4
Molekulargewicht (g/mol) 430.544
MDL-Nummer MFCD00005909
InChI-Schlüssel LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym TP
PubChem CID 31316
IUPAC-Name 3,3-bis(4-Hydroxy-2-Methyl-5-Propan-2-Ylphenyl)-2-Benzofuran-1-on
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thymolphthalein
Schmelzpunkt 251.0°C to 253.0°C
Namenshinweis Indicator
Beilstein 18, I, 381
Merck Index 15, 9556
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute alkali and acids, soluble in alcohol and acetone
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 430.53
Verlust bei Trocknung 1% max.
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Visuelles Übergangsintervall from pH 8.8 (colorless) to pH 10.5 (blue)
Farbe Weiß
Menge 250 g
Physikalische Form Feines Kristallpulver