Learn More
Zinnfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11327107
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin foil
Namenshinweis 0.1mm (0.004 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 x 500 mm
Reinheit (%) 99.998%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈1.8g/50x50mm
Form Folie