Learn More
Zinn(II)-Methoxide, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11357977
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14794-99-1
Summenformel C2H6O2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 180.778
MDL-Nummer MFCD00015612
InChI-Schlüssel UISUQHKSYTZXSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethoxytin ii, tin ii methoxide, acmc-1bxxn, methanol, tin 2+ salt 8ci,9ci
PubChem CID 71317297
IUPAC-Name Methanolat;Zinn(2+)
SMILES C[O-].C[O-].[Sn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin(II) methoxide
Schmelzpunkt 242°C to 243°C
Menge 25 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 180.76
Physikalische Form Pulver