Learn More
Zinn(IV)-chlorid-bis(2,4-pentandionat), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7049875
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 16919-46-3 | C10H14Cl2O4Sn | 387.83 g/mol
It is used as a raw material in synthesis. It is also used as NMR shift reagents and as catalysts for organic synthesis, and precursors to industrial hydroformylation catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16919-46-3
Summenformel C10H14Cl2O4Sn
Molekulargewicht (g/mol) 387.83
MDL-Nummer MFCD00015316
InChI-Schlüssel DTMARTPDQMQTRX-VGKOASNMSA-J
Synonym Bis(acetylacetonato)dichlorotin(IV); Tin(IV) bis(acetylacetonate) chloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Sn+4].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin(IV) chloride bis(2,4-pentanedionate)
Schmelzpunkt 199°C
Physikalische Form kristallin
Menge 10 g
UN-Nummer UN3146
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents.
IUPAC-Name Zinn(4+) bis(2,4-Dioxopentan-3-id)-Dichlorid
Formelmasse 387.83
Reinheit (%) 95%
Empfindlichkeit Moisture sensitive