Learn More
Zinn(IV)-fluorid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Friedel-Crafts-Katalysator
109.00 € - 427.00 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11322158
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013063.04 |
2 g |
109.00 €
2 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11332158
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013063.09 |
10 g |
427.00 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
It is used as Friedel-Crafts catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7783-62-2 | |
MFCD00042541 |
Spezifikation
Tin(IV) fluoride | |
7783-62-2 | |
(Metallbasis) | |
UN2923 | |
194.68 | |
Moisture sensitive |
705°C (sublimation) | |
Kristallin | |
MFCD00042541 | |
14,8776 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H300-H314-H318
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:KORROSIVE FESTSTOFFE, GIFTIG, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 232-016-0
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen