Learn More
Epredia™ Kassette für Gewebeeinbettung
Marke:  Epredia™ B1000729FGR
Artikelnummer. 12933755
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Porenform geschlitzt, flacher 45°-Schreibwinkel, Acetal-Polymer fluoreszierendr grüner Verschlussdeckel aus Acetalpolymr zum Öffnen von Vorder- und Rückseite, geliefert als Lieferung als 10 Röhrchen von 75 Epredia™ Shandon Kassetten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Green