Learn More
Epredia™ Tissue-Loc™ HistoScreen™ Kassetten
Verarbeiten Sie kleine Biopsate und empfindliche Präparate mit Epredia™ Tissue-LocTM HistoScreenTM Kassetten, den ultimativen Kassetten für Probensicherheit.
Marke: Epredia™ C-1000-OR
Beschreibung
Verarbeiten Sie kleine Biopsate und empfindliche Präparate mit Thermo Scientific™ Tissue-Loc™ HistoScreen™ Kassetten, den ultimativen Kassetten für Probensicherheit.
- Spart Zeit, bietet größtmögliche Probensicherheit und eine einfache Anwendung
- Bietet eine mit einem durchsichtigen Sieb ausgekleidete Innenkammer für eine einfache Probenidentifikation
- Beseitigt die Notwendigkeit von unsauberen Schwämmen oder Linsenreinigungspapier
- Gewährleistet eine sichere Verarbeitung der Gewebeproben, da die Kassetten während der Verarbeitung nicht aufgehen
Spezifikation
Mesh Pore Insert | |
Orange | |
HistoScreen™ Kassette |