Learn More
TMEM35 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 24786-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16893275
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TMEM35
Polyclonal
Unconjugated
TMEM35A
TMEM35, transmembrane protein 35
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
59353, 67564
-20°C
Liquid
Western Blot
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q53FP2, Q9D328
TMEM35A
TMEM35 Fusion Protein Ag20589
150 μL
Primary
Human, Mouse