Learn More
TMEM5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 17095-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16876934
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Involved in the biosynthesis of the phosphorylated O-mannosyl trisaccharide (N-acetylgalactosamine-beta-3-N-acetylglucosamine-beta-4-(phosphate-6-)mannose), a carbohydrate structure present in alpha-dystroglycan (DAG1), which is required for binding laminin G-like domain-containing extracellular proteins with high affinity.
Spezifikation
Spezifikation
TMEM5
Polyclonal
Unconjugated
TMEM5
HP10481, TMEM5, transmembrane protein 5
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10329, 216395, 299841
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.15 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8VDX6, Q9Y2B1
Tmem5
TMEM5 Fusion Protein Ag10562
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human