Learn More
TNFAIP3 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 3A11G6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech CL488-66695-100UL
Artikelnummer. 16800836
  • 450.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
The TNFAIP3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TNFAIP3. This antibody recognizes human, rat antigen. The TNFAIP3 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™488.
Spezifikation
Spezifikation
TNFAIP3
Monoclonal
2000 μg/mL
Mouse
Primary
Human, Rat
Immunofluorescence
3A11G6
CoraLite 488
100 μL
7128