missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Toluol, puriss, p.a., ACS-Reagenz, ≥99.7 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™

Catalog No. 15647400
Click to view available options
Menge:
25 ml
50 ml
4 x 25 ml
10 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.

puriss p.a., ACS-Reagenz, ≥99.7 % (GC)

ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG

  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 108-88-3
Summenformel C7H8
Molekulargewicht (g/mol) 92.14
MDL-Nummer MFCD00008512
InChI-Schlüssel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylbenzen, Phenylmethan, Benzol, Methyl, Methacid, Toluol, Monomethylbenzol, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC-Name Toluol
SMILES CC1=CC=CC=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Toluol
Schmelzpunkt -93 °C (Literatur)
Namenshinweis Puriss p.a., ACS-Reagenz, ≥99.7 % (GC)
CAS Max. % 100.0000%
Dichte 0.865 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 110.6 °C
Menge 4 x 25 ml
Flammpunkt 4 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH3
UN-Nummer UN1294
Beilstein 635760
Formelmasse 92.14
Reinheit (%) >99.7%
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt