Learn More
Tom22 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen Tom22
Konzentration 0.27 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16868243
Unterlagen ansehen
Proteintech
11278-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16858243
Unterlagen ansehen
Proteintech
11278-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Tom22 has a negatively charged N-terminal region exposed to the cytosol, a putative transmembrane region, and a C-terminal intermembrane space region with little negative charge. The following functions can be assigned to the three domains of Tom22: the cytosolic N-terminal domain plays a dual role, specifically important for presequence binding; the intermembrane space domain provides a trans binding site for presequences, and the single membrane anchor of Tom22 is crucial for the integrity of the GIP (general import gene) complex. The TOM complex of mammalian mitochondria resembles the fungal Tom complex, but is distinct from the plant TOM system. Thus, while unique components of the mammalian mitochondrial import system have been identified (e. g. TOM34 and metaxin), Tom22, and Tom37 have not been identified in plant mitochondria.
Spezifikation
Spezifikation
Tom22
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q75Q41, Q9CPQ3, Q9NS69
223696, 300075, 56993
Tom22 Fusion Protein Ag1797
Primary
-20°C
TOMM22
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
1C9 2, hTom22, MST065, MSTP065, TOM22, TOMM22
TOMM22
IgG
Antigen Affinity Chromatography