Learn More
TOMM40 Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 5E2C5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 66658-1-IG-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16828745
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
TOMM40 is the channel-forming subunit of the translocase of the mitochondrial outer membrane complex that is essential for protein import into mitochondria.
Spezifikation
Spezifikation
TOMM40
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O96008, Q75Q40, Q9QYA2
Tomm40
TOMM40 Fusion Protein Ag13065
20 μL
Primary
Human, Porcine, Mouse, Rat
Antibody
IgG1
Western Blot
5E2C5
Unconjugated
TOMM40
C19orf1, D19S1177E, p38.5, PER EC1, PEREC1, Protein Haymaker, TOM40, TOMM40
Mouse
Protein G
RUO
102165927, 10452, 308416, 53333
-20°C