Learn More
Brady™ ToughBond™ B-422 BMP71 Druckeretiketten aus Polyester mit Permanentkleber
Für den Einsatz in kommerziellen/industriellen Anwendungen. Brady Polyesteretiketten (B-422) sind für den Einsatz mit dem BMP71 Drucker vorgesehen.
Marke:  Brady™ 114822
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11767104
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
UL-anerkannt; CSA-zugelassen
Acryl, Permanent
Glanz
Etikett zur Ressourcennachverfolgung
BMP™71 Drucker
100/Packung
3 x 1,9 in. (B x H)
-40 °C bis 100 °C
0.102 mm
48,26 x 76,20 mm
48.26 mm
Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest
Weiß
Polyester (B-422)
Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Barcodierung, Tafelkennzeichnung, Sprach-/Datenkennzeichnung, Ressourcennachverfolgung, Typenschilder, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke
1
Rechteck
76,2 x 48,2 mm (B x H)
0,004 in.
79.38 mm
76,20 mm