Learn More
TPI1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | TPI1 |
---|---|
Konzentration | 0.21 mg/mL |
Anwendungen | Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16877273
|
Proteintech
10713-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16867273
|
Proteintech
10713-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This gene encodes an enzyme, consisting of two identical proteins, which catalyzes the isomerization of glyceraldehydes 3-phosphate and dihydroxy-acetone phosphate in glycolysis and gluconeogenesis. Mutations in this gene are associated with triosephosphate isomerase deficiency. Pseudogenes have been identified on chromosomes 1, 4, 6 and 7. Alternative splicing results in multiple transcript variants.Spezifikation
TPI1 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
P17751, P48500, P60174 | |
21991, 24849, 7167 | |
TPI1 Fusion Protein Ag1175 | |
Primary | |
-20°C | |
TPI1 |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
TIM, TPI, TPI1, Triose phosphate isomerase, Triosephosphate isomerase, triosephosphate isomerase 1 | |
TPI1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |