Learn More
TRAF4 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 2C9A11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech CL488-66755-100UL
Artikelnummer. 16800846
  • 450.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
The TRAF4 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TRAF4. This antibody recognizes human antigen. The TRAF4 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™488.
Spezifikation
Spezifikation
TRAF4
Monoclonal
CoraLite 488
100 μL
9618
IgG1
Immunofluorescence
2C9A11