Learn More
trans-4-Aminocyclohexanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11406106
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 27489-62-9 | C6H13NO | 115.176 g/mol
trans-4-Aminocyclohexanol is used as raw material in organic synthesis and is an important intermediate in the synthesis of drugs such as Ambroxol hydrochloride. It can react with butyric acid-(2-chloro-ethyl ester) to get butyric acid 4-amino-cyclohexyl ester. This reaction needs catalytic agent Aspergillus niger lipase and solvent 2-methyl-butan-2-ol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans-4-Aminocyclohexanol wird als Rohstoff in der organischen Synthese verwendet und ist ein wichtiges Zwischenprodukt bei der Synthese von Arzneimitteln wie Ambroxol-Hydrochlorid. Kann mit Buttersäure-(2-chloro-ethylester) reagieren, wodurch Butyrinsäure-4-aminozyclohexylester entsteht. Diese Reaktion erfordert den Katalysator Aspergillus niger Lipase und Lösungsmittel-2-Methyl-Butan-2-ol.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27489-62-9
Summenformel C6H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 115.176
MDL-Nummer MFCD00067698
InChI-Schlüssel IMLXLGZJLAOKJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-4-aminocyclohexanol, 4-aminocyclohexanol, cis-4-aminocyclohexanol, cis-4-amino-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-amino-, trans, 1r,4r-4-aminocyclohexan-1-ol, cyclohexanol, 4-amino, trans-4-hydroxycyclohexylamine, 1r,4r-4-aminocyclohexanol, aminocyclohexanol trans-4
PubChem CID 81293
IUPAC-Name 4-Aminocyclohexan-1-ol
SMILES C1CC(CCC1N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-Aminocyclohexanol
Schmelzpunkt 110°C to 113°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3259
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 115.18
Reinheit (%) ≥98%