Learn More
Tri-n-Octylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11985171
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 1116-76-3 | C24H51N | 353.66 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1116-76-3
Summenformel C24H51N
Molekulargewicht (g/mol) 353.66
InChI-Schlüssel XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trioctylamine, tri-n-octylamine, tricaprylamine, tricaprylylamine, 1-octanamine, n,n-dioctyl, tri-n-caprylylamine, alamine 336, alamine 336s, alamine 3365, farmin 08
PubChem CID 14227
IUPAC-Name N,N-Dioctyloctan-1-amin
SMILES CCCCCCCCN(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-octylamine
Schmelzpunkt -34.0°C
Farbe Weiß
Dichte 0.8090g/mL
Siedepunkt 365.0°C to 367.0°C
Flammpunkt 163°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [CH3(CH2)7]3N
Brechungsindex 1.4480 to 1.4500
Menge 2.5 L
Beilstein 04,196
Relative Dichte 0.809
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 353.66
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalline Masse mit geringem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tri-n-octylamine
Signalwort
  • Gefahr||Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.