Learn More
Tributylboran, 1 M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tributylborane |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Namenshinweis | 1M Solution in Tetrahydrofuran |
Strukturformel | [CH3(CH2)3]3B |
Konzentration | 0.94 to 1.06M |
Fieser | 10,410 |
Dichte | 0.8470g/mL |
Formelmasse | 182.16 |
Verpackung | AcroSeal™ Glasflasche |
Relative Dichte | 0.847 |
Show More |