Learn More
Trichloracetylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7025937
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 76-02-8 | C2Cl4O | 181.821 g/mol
Trichloroacetyl chloride is used in the preparation of dihydro-1H-benzindoles. It is also used in the synthesis of 3-alkylbenzoxazolones It is used in the manufacture of pharmaceuticals and plant protection compounds. It is used for manufacturing the esters and anhydrides of trichloroacetic acid. It is used in the manufacture of pharmaceuticals and organic synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trichloracetylchlorid wird bei der Herstellung von Dihydro-1H-Benzindolen verwendet. Wird auch bei der Synthese von 3-Alkylbenzoxazolonen verwendet Wird bei der Herstellung von Pharmazeutika und Pflanzenschutzmitteln verwendet. Wird zur Herstellung von Estern und Anhydriden von Trichloressigsäure verwendet. Wird bei der Herstellung von Pharmazeutika und organischen Synthese-Zwischenprodukten verwendet.
Löslichkeit
Reagiert heftig mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Fern von Oxidationsmitteln, Basen, Alkoholen, Aminen und Wasser/Feuchtigkeit aufbewahren. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 76-02-8
Summenformel C2Cl4O
Molekulargewicht (g/mol) 181.821
MDL-Nummer MFCD00000792
InChI-Schlüssel PVFOMCVHYWHZJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetyl chloride, superpalite, acetyl chloride, trichloro, trichloroacetochloride, trichloroacetic acid chloride, ccl3cocl, trichloroacetylchloride, unii-9sn86t76y6, ccris 6764, acetyl chloride, 2,2,2-trichloro
PubChem CID 6420
IUPAC-Name 2,2,2-Trichloracetylchlorid
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Trichloroacetyl chloride
Schmelzpunkt -146°C
Dichte 1.629
Siedepunkt 114°C to 116°C
Brechungsindex 1.47
Menge 50 g
UN-Nummer UN2442
Beilstein 774120
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts violently with water.
Formelmasse 181.83
Reinheit (%) 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trichloroacetyl chloride
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Indicaciones de peligro
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Consejos de prudencia
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Enthält: Trichloroacetyl chloride
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado