Learn More
Tricin, ≥98.5 % (Trockensubstanz), UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5704-04-1 | C6H13NO5 | 179.17 g/mol
Marke: Thermo Scientific J22561.36
Menge | 500 g |
---|---|
Verpackung | Kunststoffflasche |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
5704-04-1 | |
179.17 | |
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N | |
79784 | |
2-[[1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]-Essigsäure |
C6H13NO5 | |
MFCD00004277 | |
N-Tris(Hydroxymethyl)methylglycine | |
CHEBI:39063 | |
C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO |
Spezifikation
Tricine | |
∼183°C (decomposition) | |
500 g | |
C6H13NO5 | |
MFCD00004277 | |
1937804 | |
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N | |
2-[[1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]-Essigsäure | |
79784 | |
179.17 |
5704-04-1 | |
Kristallpulver | |
Trockene Basis | |
(CH2OH)3CNHCH2COOH | |
Kunststoffflasche | |
N-Tris(Hydroxymethyl)methylglycine | |
C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO | |
179.17 | |
CHEBI:39063 | |
≥98.5% |