Learn More
Tricin, ≥98.5 % (Trockensubstanz), UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5704-04-1 | C6H13NO5 | 179.17 g/mol
Marke:  Thermo Scientific J22561.A1
Menge 1 kg
Verpackung Kunststoffflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15845478
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Chemische Identifikatoren
5704-04-1
179.17
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
79784
2-[[1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]-Essigsäure
C6H13NO5
MFCD00004277
N-Tris(Hydroxymethyl)methylglycine
CHEBI:39063
C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Spezifikation
Tricine
∼183°C (decomposition)
1 kg
C6H13NO5
MFCD00004277
1937804
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
2-[[1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]-Essigsäure
79784
179.17
5704-04-1
Kristallpulver
Trockene Basis
(CH2OH)3CNHCH2COOH
Kunststoffflasche
N-Tris(Hydroxymethyl)methylglycine
C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
179.17
CHEBI:39063
≥98.5%
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation