Learn More
Triethylamintrihydrofluorid, ca. 37 % HF, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Triethylamine trihydrofluoride, ca. 37% HF |
Schmelzpunkt | -29.0°C |
Farbe | Gelb bis Braun |
Dichte | 0.9890g/mL |
Siedepunkt | 70.0°C (15.0 mmHg) |
Flammpunkt | 87°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | (C2H5)3N·3HF |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Triethylamine trihydrofluoride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.