Learn More
Trifluoressigsäure, LC-MS Ultra, Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
2 ml
50 ml
Verpackung:
Ampulle
Glasflasche
Beschreibung
- Für die anspruchsvollsten und empfindlichsten LC-MS- und UHPLC-Applikationen.
- Getestet auf UHPLC-MS-Eignung
- Höchste Lösungsmittelreinheit für niedrige Nachweisgrenzen
- Extrem niedriges MS-Basislinienrauschen
- Beispielhafte Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
- Niedrige Konzentrationen an Spurenmetallen
- Verpackt in klaren Flaschen aus Borosilikatglas
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trifluoressigsäure |
Schmelzpunkt | -15 °C |
Siedepunkt | 72 °C |
Farbe | Farblos |
Strukturformel | CF3COOH |
UN-Nummer | UN2699 |
Beilstein | 742035 |
Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
IUPAC-Name | Trifluoressigsäure |
Formelmasse | 114.02 mol |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Trifluoroacetic acid
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: trifluoroacetic acid