Learn More
(Trifluormethyl)trimethylsilan, 0.5 M-Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15497815
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
CAS: 81290-20-2 | C5H11F3Si | 156.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Ein Reagenz, das bei der nukleophilen Addition der Trifluormethylgruppe zu Aldehyden und Ketonen verwendet wird.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81290-20-2
Summenformel C5H11F3Si
Molekulargewicht (g/mol) 156.22
MDL-Nummer MFCD00145454
InChI-Schlüssel MTYSDPUZDZURPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethyl trimethylsilane, trimethyl trifluoromethyl silane, trifluoromethyltrimethylsilane, ruppert's reagent, tms-cf3, tfmtms, silane, trimethyl trifluoromethyl, unii-a009786qpj, trimethylsilyl trifluoromethane, ruppert-prakash reagent
PubChem CID 552549
IUPAC-Name Trimethyl(trifluormethyl)silan
SMILES CC(C)(C)[SiH2]C(F)(F)F
Spezifikation
Siedepunkt 40°C
Chemischer Name oder Material (Trifluoromethyl)trimethylsilane
Menge 5 mL
Strukturformel CF3Si(CH3)3
UN-Nummer UN1993
Flammpunkt 17°C (63°F)
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 142.2
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M soln. in THF
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.895