Learn More
(Trimethylsilylmethyl)triphenylphosphoniumiodid, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-7043438
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3739-98-8
Summenformel C22H26IPSi
Molekulargewicht (g/mol) 476.41
MDL-Nummer MFCD00051853
InChI-Schlüssel PPORXBBMZZFXTB-UHFFFAOYSA-M
Synonym trimethylsilylmethyl triphenylphosphonium iodide, triphenyl trimethylsilyl methyl phosphonium iodide, triphenyl trimethylsilyl methyl phosphanium iodide, acmc-20aped, phosphonium,triphenyl trimethylsilyl methyl-, iodide 1:1
PubChem CID 22461619
IUPAC-Name Triphenyl(Trimethylsilylmethyl)phosphanium;Iodid
SMILES [I-].C[Si](C)(C)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Trimethylsilylmethyl)triphenylphosphonium iodide
Schmelzpunkt ∽185°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 4070136
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Formelmasse 476.41
Reinheit (%) 98%