Learn More
Triphenylsilanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11449546
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
CAS: 791-31-1 | C18H16OSi | 276.41 g/mol
Triphenylsilanol is used as a water surrogate for regioselective Pd catalyzed allylations. A thick on germanium substrates have been produced by the electron bombardment of an evaporated thin film of triphenylsilanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triphenylsilanol wird als Wasserersatz für regioselektive Pd-katalysierte Allylierungen verwendet. Durch den Elektronenbeschuss eines verdampften dünnen Films aus Triphenylsilanol wurden dicke auf Germaniumsubstraten erzeugt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 791-31-1
Summenformel C18H16OSi
Molekulargewicht (g/mol) 276.41
MDL-Nummer MFCD00002102
InChI-Schlüssel NLSXASIDNWDYMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylsilanol, silanol, triphenyl, triphenylhydroxysilane, silane, hydroxytriphenyl, unii-azc8o4ttx4, silanol, 1,1,1-triphenyl, hydroxy triphenyl silane, si oh ph3, azc8o4ttx4
PubChem CID 69925
ChEBI CHEBI:35035
IUPAC-Name Hydroxy(triphenyl)silan
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylsilanol
Schmelzpunkt 149°C to 154°C
Menge 100 g
Beilstein 985007
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 276.41
Reinheit (%) 98%
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.17