Learn More
Triphenyltinchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 639-58-7 | C18H17ClSn | 387.49 g/mol
37.79 € - 159.80 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 639-58-7 |
---|---|
Summenformel | C18H17ClSn |
Molekulargewicht (g/mol) | 387.49 |
MDL-Nummer | MFCD00000519 |
InChI-Schlüssel | ZDYYCRIXXMWWQC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | triphenyltin chloride, fentin chloride, chlorotriphenyltin, triphenylchlorotin, stannane, chlorotriphenyl, brestanol, tptc, triphenylchlorostannane, aquatin, tinmate |
PubChem CID | 12540 |
ChEBI | CHEBI:35036 |
IUPAC-Name | triphenyltin chloride |
SMILES | Cl.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11369085
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14289.22 |
100 g |
37.79 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11379085
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14289.36 |
500 g |
159.80 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Triphenyltin chloride is an important organic intermediate. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenTriphenyltinchlorid ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Wird in der Agrochemie, in der Pharmazie und in Färbemitteln verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0.005 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Substanz ist hygroskopisch und feuchtigkeitsempfindlich.
Chemische Identifikatoren
639-58-7 | |
387.49 | |
ZDYYCRIXXMWWQC-UHFFFAOYSA-N | |
12540 | |
triphenyltin chloride |
C18H17ClSn | |
MFCD00000519 | |
triphenyltin chloride, fentin chloride, chlorotriphenyltin, triphenylchlorotin, stannane, chlorotriphenyl, brestanol, tptc, triphenylchlorostannane, aquatin, tinmate | |
CHEBI:35036 | |
Cl.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Spezifikation
Triphenyltin chloride | |
103°C to 106°C | |
>110°C (230°F) | |
C18H17ClSn | |
UN3146 | |
Moisture sensitive | |
Soluble in water (0.005g/L at 20°C). | |
Cl.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
387.49 | |
CHEBI:35036 | |
95% |
639-58-7 | |
240°C (13.5 mmHg) | |
Unpleasant | |
MFCD00000519 | |
524762 | |
triphenyltin chloride, fentin chloride, chlorotriphenyltin, triphenylchlorotin, stannane, chlorotriphenyl, brestanol, tptc, triphenylchlorostannane, aquatin, tinmate | |
ZDYYCRIXXMWWQC-UHFFFAOYSA-N | |
triphenyltin chloride | |
12540 | |
385.48 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H301-H311-H331
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P311-P312-P314-P330-P361-P363-P501c
H301+H311+H331
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ORGANOTIN COMPOUNDS, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 211-358-4
missing translation for 'rtecsNumber' : WH6860000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern