Learn More
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato)lanthan(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7050313
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 14319-13-2 | C33H60LaO6 | 691.742 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14319-13-2
Summenformel C33H60LaO6
Molekulargewicht (g/mol) 691.742
MDL-Nummer MFCD00010466
InChI-Schlüssel VTNJXVDFRGBYJC-LWTKGLMZSA-N
Synonym Lanthanum(III)-DPM; La(TMHD)3
PubChem CID 72376397
IUPAC-Name (Z)-5 -Hydroxy-2,2,6,6 -Tetramethylhept-4 -en-3-on;Lanthan
SMILES CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.[La]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)lanthanum(III)
Schmelzpunkt 240°C
Siedepunkt 370°C (decomposition)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 688.72
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver