Learn More
Tris(2-aminoethyl)amin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 4097-89-6 | C6H18N4 | 146.24 g/mol
179.90 € - 596.97 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 4097-89-6 |
---|---|
Summenformel | C6H18N4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 146.24 |
InChI-Schlüssel | MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | tris 2-aminoethyl amine, tren, taea, 2,2',2-triaminotriethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 2-aminoethyl, tri 2-aminoethyl amine, tren hp, tris aminoethyl amine, nitrilotris ethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl ethane-1,2-diamine |
PubChem CID | 77731 |
ChEBI | CHEBI:30631 |
IUPAC-Name | N',N'-Bis(2-aminoethyl)ethan-1,2-diamin |
SMILES | C(CN(CCN)CCN)N |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10175710
|
Thermo Scientific Acros
314791000 |
100 mL | Glasflasche |
179.90 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11317251
|
Thermo Scientific
314795000 |
500 mL | Glasflasche |
596.97 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
4097-89-6 | |
146.24 | |
tris 2-aminoethyl amine, tren, taea, 2,2',2-triaminotriethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 2-aminoethyl, tri 2-aminoethyl amine, tren hp, tris aminoethyl amine, nitrilotris ethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl ethane-1,2-diamine | |
CHEBI:30631 | |
C(CN(CCN)CCN)N |
C6H18N4 | |
MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N | |
77731 | |
N',N'-Bis(2-aminoethyl)ethan-1,2-diamin |
Spezifikation
Tris(2-aminoethyl)amine | |
-16.0°C | |
0.9770g/mL | |
>110°C | |
96% | |
(H2NCH2CH2)3N | |
04,II,695 | |
tris 2-aminoethyl amine, tren, taea, 2,2',2-triaminotriethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 2-aminoethyl, tri 2-aminoethyl amine, tren hp, tris aminoethyl amine, nitrilotris ethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl ethane-1,2-diamine | |
MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N | |
N',N'-Bis(2-aminoethyl)ethan-1,2-diamin | |
77731 | |
146.24 | |
Flüssigkeit |
4097-89-6 | |
Gelb | |
265.0°C | |
Echt | |
C6H18N4 | |
1.4960 to 1.4980 | |
0.977 | |
Solubility in water: soluble. | |
C(CN(CCN)CCN)N | |
146.24 | |
CHEBI:30631 | |
96% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Lebensgefahr bei Hautkontakt.
Giftig bei Verschlucken.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:
Behutsam mit viel Wasser und Seife abwaschen.
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 223-857-4