Learn More
TRIS (Basis), BAKER ANALYZED™ ACS Reagenz, J.T.Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | TRIS (Base) |
Verpackung | Poly-Flasche |
Menge | 100 g |
Formelmasse | 121.14 |
Güte | BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz |