Learn More
Tris(dioxa-3,6-heptyl)amin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
45.93 € - 570.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 70384-51-9 |
---|---|
Summenformel | C15H33NO6 |
Molekulargewicht (g/mol) | 323.42 |
MDL-Nummer | MFCD00010748 |
InChI-Schlüssel | XGLVDUUYFKXKPL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | tris 2-2-methoxyethoxy ethyl amine, tris dioxa-3,6-heptyl amine, tris 3,6-dioxaheptyl amine, tda-1, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ethanamine, ethanamine, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl, 8-2-2-methoxyethoxy ethyl-2,5,11,14-tetraoxa-8-azapentadecane, tris-2-2-methoxyethoxy ethyl amine |
PubChem CID | 112414 |
IUPAC-Name | 2-(2-Methoxyethoxy)-N,N-bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]ethanamin |
SMILES | COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10512521
|
Thermo Scientific Acros
124850250 |
25 mL | Glasflasche |
45.93 €
25 Milliliter Mengenbasierte Preisspaltung verfügbar |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10753691
|
Thermo Scientific Acros
124851000 |
100 mL | Glasflasche |
137.69 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10465675
|
Thermo Scientific Acros
124855000 |
500 mL | Glasflasche | N/A | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
70384-51-9 | |
323.42 | |
XGLVDUUYFKXKPL-UHFFFAOYSA-N | |
112414 | |
COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC |
C15H33NO6 | |
MFCD00010748 | |
tris 2-2-methoxyethoxy ethyl amine, tris dioxa-3,6-heptyl amine, tris 3,6-dioxaheptyl amine, tda-1, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ethanamine, ethanamine, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl, 8-2-2-methoxyethoxy ethyl-2,5,11,14-tetraoxa-8-azapentadecane, tris-2-2-methoxyethoxy ethyl amine | |
2-(2-Methoxyethoxy)-N,N-bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]ethanamin |
Spezifikation
Tris(dioxa-3, 6-heptyl)amine | |
Gelb bis Braun | |
330.0°C | |
Echt | |
C15H33NO6 | |
1.4466 to 1.4486 | |
15,356; 16,373 | |
tris 2-2-methoxyethoxy ethyl amine, tris dioxa-3,6-heptyl amine, tris 3,6-dioxaheptyl amine, tda-1, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ethanamine, ethanamine, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl, 8-2-2-methoxyethoxy ethyl-2,5,11,14-tetraoxa-8-azapentadecane, tris-2-2-methoxyethoxy ethyl amine | |
XGLVDUUYFKXKPL-UHFFFAOYSA-N | |
2-(2-Methoxyethoxy)-N,N-bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]ethanamin | |
112414 | |
95% |
70384-51-9 | |
1.0100g/mL | |
162°C | |
95% | |
(CH3OCH2CH2OCH2CH2)3N | |
MFCD00010748 | |
1.01 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in acetone, ether, toluene and cyclohexane | |
COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC | |
323.42 | |
323.42 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS-P-Hinweis
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 274-590-5