Learn More
Tropolon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10276913 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 533-75-5 | C7H6O2 | 122.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 533-75-5
Summenformel C7H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 122.12
MDL-Nummer MFCD00004158
InChI-Schlüssel MDYOLVRUBBJPFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tropolone, purpurocatechol, 2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone, 2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy, 2-hydroxytropone, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrienone, unii-7l6dl16p1t, ccris 6609, tropomyosins
PubChem CID 10789
ChEBI CHEBI:79966
IUPAC-Name 2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-trien-1-on
SMILES C1=CC=C(C(=O)C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tropolone
Schmelzpunkt 50.0°C to 54.0°C
Farbe Beige-Creme bis Weiß
Siedepunkt 115.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15, 9963
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethyl ether, acetone, organic solvents
Formelmasse 122.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver