Learn More
OHAUS™ Röhrchenblock
OHAUS™ Röhrchenblock besteht aus Valox357 Kunststoff und ist für eine Vielzahl von Röhrchen geeignet.
Marke: OHAUS™ 30400135
404.51 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entwickelt zum sicheren Halt von Röhrchen
- Anwendungen umfassen: Zellkulturen, Bakterien- und Hefekulturen, Immunoassays, Proteinstudien, Blotting-Verfahren, Färbe- und Entfärbegele, Löslichkeitsstudien, Extraktionsverfahren, DNA, RNA, Hybridisierungen, Enzymreaktionen, ELISA-Assays
Spezifikation
Block für 9 x konische 15 ml-Röhrchen | |
Konische Röhrchen | |
8 | |
15 ml | |
10.67 x 14.7 x 12.7 cm | |
10,67 cm | |
14,70 cm | |
12,700 cm | |
10,67 cm |
Schüttler | |
Valox 357 Kunststoff | |
Block | |
10,67 cm x 14,70 cm | |
4,20 in. | |
5,80 in. | |
5,00 in. | |
4,20 in. |