Learn More
Wolframfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11305789
Click to view available options
Menge:
25 x 50 mm
50 x 100 mm
50 x 500 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
Form: Ca. 12 g/25 x 50 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-33-7
Summenformel W
Molekulargewicht (g/mol) 183.84
MDL-Nummer MFCD00011461
InChI-Schlüssel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC-Name Wolfram
SMILES [W]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray foil
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Menge 200 x 200 mm
Form Folie, 0.5 mm (0.02 Zoll) dick