Learn More
Wolframstab, 1.5 mm (0.06 Zoll) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11389877
Click to view available options
Menge:
30 cm
2 x 10 cm
5 x 30 cm
10 x 10 cm
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-33-7
Summenformel W
Molekulargewicht (g/mol) 183.84
MDL-Nummer MFCD00011461
InChI-Schlüssel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC-Name Wolfram
SMILES [W]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten rod
Namenshinweis 1.5mm (0.06 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 5 x 30 cm
Reinheit (%) 99.95%
Gewicht ≈3.4g/10cm
Form Stange