Learn More
Wolframsilizid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11377257
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12039-88-2
Summenformel Si2W
Molekulargewicht (g/mol) 240.01
MDL-Nummer MFCD00049704
InChI-Schlüssel WQJQOUPTWCFRMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten disilicide, tungsten-silicide, tungsten silicide wsi2, tungsten silicide, w5si3
PubChem CID 16212546
IUPAC-Name Bis($l^{3}-silanylidyn)Wolfram
SMILES [Si]#[W]#[Si]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten silicide
Schmelzpunkt 2165°C
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 240.02
Reinheit (%) 99.5%