Learn More
DuPont™ Tychem™ 4000 S
Tychem™ 4000 S-Schutzanzüge bestehen aus einem leichten und widerstandsfähigen Laminat. Sie bilden eine Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl anorganischer und organischer Chemikalien.
Marke: DuPont™ D15193494
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Benachrichtigungen:
Für einen verbesserten Flüssigkeitsschutz wird empfohlen, die Außenmanschette mit Handschuhen zu befestigen. Eine Doppelmanschette ist kein Ersatz für zusätzliche Klebebänder. Das Kleidungsstück schützt nicht vor ionisierender Strahlung. Dieses Kleidungsstück und/oder diese Gewebe sind nicht feuerbeständig und dürfen nicht in der Nähe von Hitze, offenen Flammen, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden
Beschreibung
- DuPont™ Tychem™ 4000 S. Overall mit Kapuze in Weiß, in den Größen SM bis 3X erhältlich. Gesichtsbereich, Handgelenke, Taille und Knöchel mit elastischer Konstruktion für eine optimale Passform, Daumenschlaufen, um ein Hochrutschen der Ärmel zu verhindern. Selbstklebende Kinnklappe zum dichten Anschließen des Anzuges an Gesichtsmasken
Tychem™ 4000-Bekleidung wird aus einem leichten und strapazierfähigen Material hergestellt (<700 pro Kleidungsstück), das aus einer chemischen Barriere-Schicht besteht, die auf ein hochbelastbares Tyvek™-Substrat aufgebracht wurde. Das Kleidungsstück erreicht eine Permeationsbarriere für eine breite Palette anorganischer und organischer Chemikalien.
TYCHEM™ 4000 S eignet sich ideal für die Handhabung von Chemikalien, für Reinigungsarbeiten in der Umwelt und für Notfalleinsätze. Es eignet sich für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen, einschließlich Öl- und Gasindustrie, chemische Technik und für die Nutzung durch Gefahrgut-Einsatzteams und andere Notfalldienste.
Spezifikation
Chemikalienschutzkleidung | |
Unisex | |
Weiß | |
Elastisch | |
Genäht, Geklebt | |
Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B, 6-B | |
Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425Chemieschutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-BEN 14126 (Barriere gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf der Innenseite | |
Keine | |
124 bis 132 cm | |
192 bis 200 cm | |
20/Karton |
3XL | |
Tychem™ | |
Ja | |
Doppelter Frontreißverschluss mit doppelten Abdeckklappen | |
Unsteril | |
Chemikalien, Flüssig, Partikel, Antistatisch, Abrieb | |
Tychem 4000S | |
49 - 52 in. | |
Umgang mit Chemikalien, Umweltsanierungsarbeiten und Notfallmaßnahmen. | |
124 g/m2 |