Learn More
DuPont™ TYCHEM™ 6000 F mit Socke n
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
3XL
Beschreibung
- Aus einem leichten und strapazierfähigen Material (<500 g pro Kleidungsstück), das aus einer firmeneigenen Barrierefolie besteht, die mit einem hochbelastbaren Tyvek™-Substrat beschichtet ist
- Bietet ausgezeichneten Schutz vor chemischer Permeation für eine breite Palette von Chemikalien, schützt Personal vor zahlreichen toxischen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen
- Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
- Chemische Schutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B
- EN 14126 Schutz gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)
- Antistatische Behandlung (EN 1149-5) auf der Innenseite
- Genähte und überklebte Nähte mit Sperrband für mehr Schutz und Festigkeit
- Verschlusssystem mit selbsthaftenden Doppelreißverschlussleiste für besseren Schutz
- Für ein breites Spektrum an Anwendungen von der Beseitigung ausgelaufener Chemikalien über Notfalleinsätze bis zu Anwendungen beim Militär oder in der Petrochemie
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Grau |
Größe | 3XL |
Knöchelform | Elastisch, Angesetzte Socken, Stiefelüberschläge |
Verschlusstyp | Doppelter Reißverschluss mit selbstklebender Klappe und Kinnabdeckung |
Stulpenform | Daumenschlaufe |
Beschreibung | Einzeln verpackt |
Einwegprodukt | Ja |
Geschlecht | Unisex |
Flaschenhalstyp | mit Kapuze |
Menge | 20/Karton |