Learn More
DuPont™ Tychem™ NP570
Idealer Schutz, wenn Aufgaben das doppelte Risiko einer chemischen Exposition und Schnittgefahr darstellen. Bietet Schnittschutz der Stufe E und erstklassigen Schutz vor Säuren, Laugen, Lösungsmitteln, Fetten und Ölen.
Marke: DuPont™ D15536319
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der 1,73 mm große Handschuh mit Neopren-Beschichtung außen schützt vor einer Vielzahl von Chemikalien, einschließlich Säuren, Laugen, Lösungsmitteln, Fetten und Ölen
- Schnittfestigkeit der Stufe 5 (EN388: 2016) dank einer speziell entwickelten HPPE-Schutzfolie der Stärke 13
- CE CAT III – EN ISO 374-1:2016/TYP A, AJKLMT
- EN388: 2016 3x43E; ANSI Schnittfestigkeit E – EN ISO 374-5:2016
- Raue texturierte Oberfläche bietet verbesserten Halt und gute Abriebfestigkeit – Level 3 (EN388: 2003)
- Lebensmittelkonform
Spezifikation
ANSI 5 | |
Schwarz | |
Nein | |
Handschuhe | |
Handschuh/anatomische Form, NP 570 | |
1,73 mm | |
Nein | |
AJKLMT | |
Gerollt | |
Gefüttert | |
14 in. |
CE-Kategorie III | |
Rau | |
Neopren | |
Extragroß, 11 | |
68 mil | |
EN388: 2016 3X43E | |
Typ A | |
Ja | |
13G-entwickeltes HPPE-Futter | |
12 Paare pro Beutel/6 Beutel pro Karton: 72 Paare insgesamt | |
356 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
- Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern
- Die Handschuhe vor dem Entfernen mit fließendem Wasser abspülen und ggf. ein neutrales Reinigungsmittel verwenden
- Die Handschuhe sollten nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden
- Nur für die professionelle Verwendung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur